1082300
USP
Butoconazole nitrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
butoconazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1)SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
chave InChI
ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Butoconazole Nitrate Vaginal Cream.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3