PHR1621
Butoconazole Nitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Butoconazole nitrate, (±)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1082300
família API
butoconazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1)SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
chave InChI
ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Butoconazole nitrate is an antifungal agent belonging to the imidazole class, used for the treatment of vaginal candidiasis. Its mode of action includes interruption of synthesis of cellular ergosterol and disruption of cell membrane.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)