1081829
USP
2-Butanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
sec-Butyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
12.5 mmHg ( 20 °C)
Lim. expl.
9.8 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
98 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Butyl Alcohol
- Isobutyl Alcohol
- Pectin
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)