1079000
USP
Butabarbital
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Ethyl-5-(1-methylpropyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, Secbutobarbitone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
butabarbital
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N1C(=O)NC(=O)C(C1=O)(C(CC)C)CC
InChI
1S/C10H16N2O3/c1-4-6(3)10(5-2)7(13)11-9(15)12-8(10)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15)
chave InChI
ZRIHAIZYIMGOAB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Butabarbital Sodium
- Butabarbital Sodium Oral Solution
- Butabarbital Sodium Tablets
- Butalbital
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
HPLC Analysis of Barbiturates in Serum on Discovery® C18 after SPE using Discovery® DSC-18Lt