Documentos Principais
A-102
Supelco
Amobarbital-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13D5N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
231.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1)NC(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(CCC(C)C)C1=O)=O
InChI
1S/C11H18N2O3/c1-4-11(6-5-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,4D2
chave InChI
VIROVYVQCGLCII-SGEUAGPISA-N
Descrição geral
A stable-labeled internal standard suitable for amobarbital testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, medication monitoring, forensic analysis, pain prescription monitoring, or urine drug testing applications. Amobarbital is a barbiturate approved for treatment of anxiety, insomnia, and epilepsy.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)