1075892
USP
Bisphenol A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
220 °C/4 mmHg (lit.)
pf
158-159 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
chave InChI
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)