PHR2102
Xylose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
D-(+)-Xylose
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. X0200000
traceable to USP 1722005
família API
xylose
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
pf
154-158 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
chave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)