1065550
USP
Betadex sulfobutyl ether sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
β-Cyclodextrin sulfobutyl ethers sodium salts
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
betadex
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCOC1C2OC3C(OC(OC4C(OC(OC5C(OC(OC6C(OC(OC7C(OC(OC8C(OC(OC(C(O2)COCCCC[S](=O)(=O)[O-])C1O)C(C8O)O)CO)C(C7O)O)CO)C(C6O)O)CO)C(C5O)O)CO)C(C4O)O)CO)C(C3O)O)CO
InChI
1S/C50H86O41S2.2Na/c51-9-16-36-23(57)29(63)45(78-16)86-38-18(11-53)80-47(31(65)25(38)59)88-40-20(13-55)82-49(33(67)27(40)61)90-42-22(15-76-5-1-3-7-92(70,71)72)84-50(43(35(42)69)77-6-2-4-8-93(73,74)75)91-41-21(14-56)83-48(34(68)28(41)62)89-39-19(12-54)81-46(32(66)26(39)60)87-37-17(10-52)79-44(85-36)30(64)24(37)58;;/h16-69H,1-15H2,(H,70,71,72)(H,73,74,75);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
RGQYVQYXCZODQW-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.Betadex Sulfobutyl Ether Sodium is prepared by alkylation of betadex using 1,4-butane sultone under basic conditions.
Aplicação
Also used to prepare the standard solution in the assay and specific test for average degree of substitution using capillary electrophoresis according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)