1064058
USP
3-Benzyl-4-heptanone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
3-benzyl-4-heptanone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CC)Cc1ccccc1)CCC
InChI
1S/C14H20O/c1-3-8-14(15)13(4-2)11-12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10,13H,3-4,8,11H2,1-2H3
chave InChI
CGTCWTIGDNJZOX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)