1045337
USP
Avobenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)-1,3-propanedione, Butyl methoxydibenzoylmethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
avobenzone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
chave InChI
XNEFYCZVKIDDMS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2