1044200
USP
Astaxanthin (synthetic)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-3,3′-Dihydro-beta,beta-carotene-4,4′-dione, rac-Astaxanthin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
astaxanthin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CC(C(=C(C1=O)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C2=C(C(=O)C(CC2(C)C)O)C)\C)\C)(C)C
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15-,28-16+,29-19+,30-20+
chave InChI
MQZIGYBFDRPAKN-HDQLMXHPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Krill Oil
- Krill Oil Capsules
- Krill Oil Delayed-Release Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)