Documentos Principais
1042055
USP
L-(+)-Arabinose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-(+)-Arabinose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Beilstein:
1723085
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
arabinose
fabricante/nome comercial
USP
pf
160-163 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
chave InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Arabinose USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Ribose
  • Galactose
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-arabinose é o isômero que ocorre naturalmente e é um constituinte de polissacarídeos vegetais. A maioria das bactérias contém um operon induzível de arabinose que codifica uma série de enzimas e transportadores que possibilitam o uso da L-arabinose como a única fonte de carbono em culturas microbianas.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
D-(−)-Arabinose suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
10850
D-(−)-Arabinose
Xylose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
X0200000
Xylose
D-(+)-Galactose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
G0050000
D-(+)-Galactose
D-(+)-Manose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2044
D-(+)-Manose
Xylose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2102
Xylose
L-(−)-Fucose analytical standard
Supelco
93183
L-(−)-Fucose