Documentos Principais
10839
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
Aldehydo-L-arabinose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Beilstein:
1723085
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +104.0±2.0°, 24 hr, c = 10% in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤0.1% loss on drying
cor
white
pH
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
155-159 °C
160-163 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
chave InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Aplicação
L-Arabinose is used as a substrate to identify, differentiate and characterize pentose sugar isomerase(s). L-Arabinose is used in the bioproduction of L-ribose.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-arabinose é o isômero que ocorre naturalmente e é um constituinte de polissacarídeos vegetais. A maioria das bactérias contém um operon induzível de arabinose que codifica uma série de enzimas e transportadores que possibilitam o uso da L-arabinose como a única fonte de carbono em culturas microbianas.
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
D-(+)-Xylose BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
95729
D-(+)-Xylose
D-(+)-Manose BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
63579
D-(+)-Manose
D-(+)-Galactose meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Sigma-Aldrich
15522
D-(+)-Galactose
D-(+)-Xylose BioXtra, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
X3877
D-(+)-Xylose
L-Rhamnose natural sourced, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W373011
L-Rhamnose
M Helanto et al.
Applied microbiology and biotechnology, 83(1), 77-83 (2009-01-20)
L-Ribose is a rare and expensive sugar that can be used as a precursor for the production of L-nucleoside analogues, which are used as antiviral drugs. In this work, we describe a novel way of producing L-ribose from the readily
Chang-Su Park et al.
Applied microbiology and biotechnology, 92(6), 1187-1196 (2011-06-22)
A putative N-acyl-D-glucosamine 2-epimerase from Caldicellulosiruptor saccharolyticus was cloned and expressed in Escherichia coli. The recombinant enzyme was identified as a cellobiose 2-epimerase by the analysis of the activity for substrates, acid-hydrolyzed products, and amino acid sequence. The cellobiose 2-epimerase
Koen J T Venken et al.
Nucleic acids research, 36(18), e114-e114 (2008-08-05)
Studying gene function in the post-genome era requires methods to localize and inactivate proteins in a standardized fashion in model organisms. While genome-wide gene disruption and over-expression efforts are well on their way to vastly expand the repertoire of Drosophila
Tobias Bergmiller et al.
BMC microbiology, 11, 118-118 (2011-05-31)
The essential Escherichia coli gene ygjD belongs to a universally conserved group of genes whose function has been the focus of a number of recent studies. Here, we put ygjD under control of an inducible promoter, and used time-lapse microscopy
Young-Ho Hong et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(24), 12939-12947 (2011-11-23)
Hyperthermophilic L-arabinose isomerases (AIs) are useful in the commercial production of D-tagatose as a low-calorie bulk sweetener. Their catalysis and thermostability are highly dependent on metals, which is a major drawback in food applications. To study the role of metal