1040708
USP
Apigenin 7-glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucoside, Apigenin-7-O-glucoside, Apigetrin, Cosmosiin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Certificado de análise (CofA)
certificate is enclosed in each package
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
chave InChI
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)