1034862
USP
Andrographolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(3E,4S)-3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethylidene]dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone, ent-(3β,12E,14R)-3,14,19-Trihydroxy-8(17),12-labdadien-16,15-olide, Andrographis
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
andrographolide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C3/[C@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
chave InChI
BOJKULTULYSRAS-OTESTREVSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Powdered Andrographis Extract
- Powdered Andrographis
- Andrographis
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)