1021000
USP
Aminocaproic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Aminocaproic acid, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aminocaproic acid
Formulário
fine crystals
powder
fabricante/nome comercial
USP
pf
207-209 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.042 g/cm3
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
chave InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Descrição geral
Aplicação
- Aminocaproic Acid Injection
- Aminocaproic Acid Oral Solution
- Aminocaproic Acid Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)