1018516
USP
Amantadine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Chloroadamantane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amantadine
fabricante/nome comercial
USP
pf
165-166 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
chave InChI
OZNXTQSXSHODFR-CHIWXEEVSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Amantadine Hydrochloride
- Amantadine Hydrochloride Capsules
- Amantadine Hydrochloride Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)