1012517
USP
L-Alanyl-L-glutamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ala-Gln, Alanyl-glutamine, Glutamine-S
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glutamine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- l-Alanyl-l-glutamine
- Glycyl-l-glutamine
- Glycyl-l-tyrosine
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)