Z777182
Proteomix® WCX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
product name
Proteomix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiais
stainless steel
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 402NP3-2103
embalagem
1 ea of
Parâmetros
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3 cm × 2.1 mm
matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
weak cation exchange phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
técnica de separação
cation exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Proteomix User Manual
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)