Documentos Principais
58830-U
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector
Vespel
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Materiais
Vespel
Descrição geral
Rotor Seal for Model 7125/7725/7725i Injector is an accessory for use with mainly Rheodyne® 7725 and 7725i injectors for operation at pH 0-14.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)