Z777051
SRT® SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel
Sinônimo(s):
TM=["SRT"] SEC-300 Size Exclusion Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SRT® SEC-300 Gel Filtration Column, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
SRT®
peso molecular
5,000-1,250,000
fabricante/nome comercial
Sepax 215300-7830
embalagem
1 ea of
Parâmetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
hydrophilic polymer phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
300 Å
Faixa de pH operacional
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRT User Manual
Informações legais
Aplicação
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z777051 | 4061833523629 |