Z777027
Zenix® SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
Zenix®
peso molecular
5,000-1,250,000
fabricante/nome comercial
Sepax 213300-4625
embalagem
1 ea of
Parâmetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
hydrophilic polymer phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Zenix User Manual
Informações legais
anticorpo
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z777027 | 4061833533888 |