Documentos Principais
09-274
Sigma-Aldrich
Anti-PEAK1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
NKF3 kinase family member, Sugen kinase 269
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PEAK1(79834)
Descrição geral
PEAK1 belongs to the protein kinase superfamily. PEAK1 is also called Tyrosine-protein kinase SgK269 and Sugen kinase 269. It contains a divergent and possibly inactive eukaryotic protein kinase domain. It has one human paralog, known as SgK223 or pragmin. These two constitute the NKF3 subfamily of protein kinases, found in vertebrates and echinoderms.
Especificidade
Other species have not been tested.
Imunogênio
Epitope: 1511-1660 aa
Recombinant Protein, aa: 1511-1660. Homology: 100% human and chimp; 96% pig and horse; 90% mouse; 88% rat
Aplicação
This Anti-PEAK1 Antibody is validated for use in WB for the detection of PEAK1.
Qualidade
Routinely evaluated by Western Blot on FG Nonstim /Nonstrvd lysate.
Descrição-alvo
250 kDa
Nota de análise
Control
FG Nonstim /Nonstrvd lysate
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Collagen signaling enhances tumor progression after anti-VEGF therapy in a murine model of pancreatic ductal adenocarcinoma.
Aguilera, KY; Rivera, LB; Hur, H; Carbon, JG; Toombs, JE; Goldstein, CD; Dellinger et al.
Cancer Research null