Z262986
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 32 oz (1,000 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (33-400)
Características
with cap
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216805
capacidade
32 oz (1,000 mL)
diâmetro × A
94 mm × 206 mm
cor
clear
Descrição geral
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)