Z249971
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (28-400)
Características
with cap
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216852
capacidade
16 oz (500 mL)
diâmetro × A
75 mm × 168 mm
cor
amber
Descrição geral
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)