Z250023
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (22-400)
Características
with cap
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216844
capacidade
4 oz (125 mL)
diâmetro × A
48 mm × 112 mm
cor
amber
Descrição geral
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)