Key Documents
SAAR4971000
Fenol
univAR
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
969616
Número MDL:
densidade de vapor
3.24 (vs air)
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
univAR
temperatura de autoignição
1319 °F
Lim. expl.
8.6 %
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4971000EM)
pb
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)