Key Documents
SAAR4164060
Metanol
uniLAB
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191601
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
uniLAB
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
embalagem
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4164060LP)
pkg of 25 L (SAAR4164060ME)
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chemically pure
For laboratory use only
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)