Documentos Principais
SAAR2475000
D(-)-Fructose
univAR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
grau:
anhydrous
grau
anhydrous
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2475000EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)