SAAR190555
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
embalagem
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190555KN)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
Aplicação
For laboratory use only
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)