Key Documents
SAAR1461040
Buffer solution
pH 4.0±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
embalagem
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR1461040LL)
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461040KF)
pH
4.0±0.02 (20 °C±0.1)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
For laboratory use only
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)