Documentos Principais
PHR9231
Supelco
2-desoxi-D-glicose
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
2-desoxi-D-arabino-hexose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
1723331
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pf
146-147 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
chave InChI
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicação
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A 2-desoxi-D-glicose (2-desoxiglicose) é um análogo de glicose que inibe a glicólise através de suas ações sobre a hexoquinase, a etapa que limita a taxa da glicólise. É fosforilada pela hexoquinase em 2-DG-P, que não pode ser mais metabolizada pela fosfoglicose isomerase. Isso leva ao acúmulo de 2-DG-P na célula e ao esgotamento do ATP celular. In vitro, a 2-desoxiglicose demonstrou induzir a autofagia, aumentar a produção de ROS e ativar a AMPK.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)