PHR9209
α,α-Diphenyl-γ-butyrolactone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Loperamide Hydrochloride impurity, 2,2-Diphenylbutyrolactone, 4-Hydroxy-2,2-diphenylbutyric acid γ-lactone, Dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pf
77-79 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
IRQJWIUKHLVISG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicação
Produtos recomendados
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)