Documentos Principais
PHL89735
Methyleugenol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Eugenol methyl ether, 4-Allylveratrole, Chavibetol methyl ether, Methylchavibetol, Veratrole methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2C6H3(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
1910871
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
p.e.
254-255 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
chave InChI
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Embalagem
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis cinnamomum
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)