PHL89723
Lutein
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Xanthophyll, α-Carotene-3,3′-diol, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diol, Lutein
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
195 °C (lit.)
aplicação(ões)
cannabis testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
chave InChI
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?