Documentos Principais
PHL86285
Crocin E
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
trans-Crocetin monoglucosyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H34O9
Número CAS:
Peso molecular:
490.54
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O)=O)\C
InChI
1S/C26H34O9/c1-16(11-7-13-18(3)24(31)32)9-5-6-10-17(2)12-8-14-19(4)25(33)35-26-23(30)22(29)21(28)20(15-27)34-26/h5-14,20-23,26-30H,15H2,1-4H3,(H,31,32)/b6-5+,11-7+,12-8+,16-9+,17-10+,18-13+,19-14+/t20-,21-,22+,23-,26+/m1/s1
chave InChI
ZVGODNZUEWDIPM-YXRLTKITSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Compound belongs to the class of carotenoids.
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)