Documentos Principais
PHL85734
4′-Desulfocarboxyatractylic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(2β,15α)-15-Hydroxy-2-[[2-O-(3-methyl-1-oxobutyl)-3-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl]oxy]kaur-16-ene-18,19-dioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H46O15S
Número CAS:
Peso molecular:
690.75
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥80.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)O[C@H]2C[C@]3([C@H]4[C@@]5([C@H](C(=C)[C@@H](C5)CC4)O)CC[C@@H]3C(C2)(C(=O)O)C(=O)O)C)OC(=O)CC(C)C)O
InChI
1S/C31H46O15S/c1-14(2)9-21(33)45-24-23(46-47(40,41)42)22(34)18(13-32)44-26(24)43-17-11-29(4)19-6-5-16-10-30(19,25(35)15(16)3)8-7-20(29)31(12-17,27(36)37)28(38)39/h14,16-20,22-26,32,34-35H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41,42)/t16-,17+,18-,19+,20
chave InChI
YGOAVAYXZNQEGO-LNQSNDDKSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)