Documentos Principais
PHL83415
γ-Aminobutyric acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CH2)3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
103.12
Beilstein:
906818
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
195 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
chave InChI
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Major inhibitory neurotransmitter in brain; GABAA and GABAB receptor agonist; increases Cl conductance.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)