PHL80666
Ácido L-aspártico
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Ácido (S)-(+)-aminosuccínico, Ácido (S)-aminobutanodioico
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)