Documentos Principais
PHL80435
α,β-Elemolic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Elemolic acid, mixture of α and β, α,β-Elemadienolic acid, α,β-Elemic acid, 3α,β-Hydroxytirucallic acid, 3-Hydroxytirucalla-8,24-dien-21-oic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H48O3
Peso molecular:
456.70
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥75.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12C)[C@@]4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(O)=O
chave InChI
NBSBUIQBEPROBM-RBCDNMFMSA-N
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80435-10MG