Documentos Principais
PHL22470
Dillapiole
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein:
196037
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
técnica(s)
HPLC: suitable
densidade
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
chave InChI
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Embalagem
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)