P3817
Phospholipid mixture for HPLC from Glycine max (soybean)
certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
soybean
Nível de qualidade
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 2 mL
concentração
in chloroform (varied)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
multi-component solution
grupo funcional
phospholipid
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Analito
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)