G005754
LC/MS Analysis of Melamine and Metformin on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 551 psi (38 bar)
column temp.: 25 °C
detector: ESI(+), SIR, m/z 127, 130
injection: 2 μL
sample: 1 mg/L
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
componente de fase móvel
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)