Documentos Principais
G005690
LC/MS Analysis of Cyanuric Acid on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 328 psi (22.6 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(-), SIR mode
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Cyanuric acid
    Ammelide
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)