Documentos Principais
G005607
LC-MS/MS Analysis of Melamine Extracted from Milk on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in 10:90 (v/v) water:acetonitrile; [B] 10 mM ammonium formate in 30:70 (v/v) water:acetonitrile
gradient: held at 0% B for 5 min; 0 to 100% B in 0.1 min; held at 100% B for 4.9 min; 100 to 0% B in 0.1 min; held at 0% B for 4.9 min
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ABI 3200 Q-Trap
injection: 2 μL
sample: SPE extract from spiked milk
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Melamine, analytical standard
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)