51409-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express HILIC, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
área da superfície
120 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
faixa de pH
1-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
51409-U | 4061838529732 |