Documentos Principais
G004692
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Hydrobenzoin
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)