G003121
HPLC Analysis of Pesticides on Ascentis® C8 (15 cm x 4.6 mm x 5 μm)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis C8, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581424-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 35 to 75% B in 13 min; held for 5 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 100 μL
sample: as indicated in 2.2% 90:10 acetonitrile:acetone in DI water
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
environmental
Informações legais
Analito
acessório
coluna analítica
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)