581372-U
Ascentis® C18 Supelguard™ Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 2 ea
Extensão da rotulagem
25% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
área da superfície
450 m2/g
Impurezas
5 ppm metals
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
operating pH range
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Nota de rodapé
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente