Key Documents
ERMAE003
Supelco
Tetramethylurea
ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
1,1,3,3-Tetramethylurea, TMU
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCON(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
773898
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
forma
liquid
fabricante/nome comercial
JRC
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
pb
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
chave InChI
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
For more information please click on the below product number:
ERMAE003
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)